Learn More
3-Hydroxyazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17271186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17271186 5 g 5 Gramm
17261186 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271186 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467210050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 45347-82-8 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45347-82-8
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD03695446
InChI-Schlüssel GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Azetidin-3-ol
SMILES OC1CNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyazetidine
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 73.09