Learn More
3-Hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339479 25 g 25 Gramm
11460014 100 g 100 Gramm
11470014 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339479 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13541.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzaldehyd wird als Ionophor bei der Entwicklung eines hochselektiven und -empfindlichen PVC-Membransensors verwendet, der als Tb3+ ionenselektive Elektrode verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-83-4
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00003368
InChI-Schlüssel IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Siedepunkt 191°C (50 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 507099
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and Methanol
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 97%