Learn More
3-Hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 17992495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992495 5 g 5 Gramm
17924845 250 g 250 Gramm
17921915 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8289655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-83-4
Summenformel C7 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Synonym Benzaldehyde, 3-hydroxy-, Benzaldehyde, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzaldehyde, 3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, NSC 3504, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzaldehyd
SMILES Oc1cccc(C=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzaldehyde
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
Formelmasse 122.0368