Learn More
3-Hydroxybenzhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356906 5 g 5 Gramm
11346906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04357.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5818-06-4
MDL-Nummer MFCD00014759
ChEBI CHEBI:39411
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 157°C to 159°C
Summenformel C17H16Cl2O3
Menge 5 g
Beilstein 638933
Synonym chloropropylate, chlorpropylat, chlorpropylate, rospin, acaralate, chlormite, gesakur, rospine, rospan, isopropyl 4,4'-dichlorobenzilate
InChI-Schlüssel AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC-Name Propan-2-yl2,2-bis(4-chlorphenyl)-2-hydroxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 339.21
PubChem CID 22094
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%