Learn More
3-Hydroxyhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30394201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394201 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394201 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82532025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H12 O3
Menge 25 mg
Synonym (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(O)CC(=O)O
IUPAC-Name 3-Hydroxyhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.158
Formelmasse 132.0786
Reinheit (%) >95