missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxyhexansäure, TRC

Artikelnummer. 30402955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30402955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8253201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H12 O3
Menge 1 g
Synonym (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(O)CC(=O)O
IUPAC-Name 3-Hydroxyhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.158
Formelmasse 132.0786
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.