Learn More
3-Hydroxyisochinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047552
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11308736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19428.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7651-81-2 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7651-81-2
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD00075524
InChI-Schlüssel GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci
PubChem CID 2736554
IUPAC-Name 2H-Isochinolin-3-on
SMILES C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyisoquinoline
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 113230
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 99%