Learn More
3-Hydroxyphenyltrimethylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30404099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404099 10 g
30395740 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95125510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2498-27-3
Summenformel C9H14INO
Molekulargewicht (g/mol) 279.12
Synonym 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylbenzenaminium Iodide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium Iodide, 3-(Trimethylammonio)phenol Iodide, Trimethyl(3-hydroxyphenyl)ammonium Iodide, m-(Dimethylamino)phenol Methiodide, m-Hydroxy-N-trimethylanilinium Iodide, m-Hydroxytrimethylanilinium Iodide
IUPAC-Name (3-Hydroxyphenyl)-Trimethylazanium; Jodid
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC(=CC=C1)O.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium Iodide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO.HI/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H
Formelmasse 279.012