Learn More
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30408612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408612 5 g
30405018 2.5 g
30405904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9512705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37418-88-5
Summenformel C8H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 164.11
Synonym 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Formelmasse 164.011