Learn More
3'-Hydroxypuerarin, TRC
Artikelnummer. 30180008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180008 1 mg 1 Milligramm
30180117 10 mg 10 Milligramm
30179817 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9540451MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117060-54-5
Summenformel C21 H20 O10
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3'-Hydroxypuerarin, 8-C-Glucosyl-7,3',4'-trihydroxyisoflavone, NPI 031H, PG 1
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)c(O)c4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Hydroxypuerarin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H20O10/c22-6-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)15-12(24)4-2-9-16(26)10(7-30-20(9)15)8-1-3-11(23)13(25)5-8/h1-5,7,14,17-19,21-25,27-29H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Formelmasse 432.1056