Learn More
3-Hydroxypyrazin-2-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397639 5 g 5 Gramm
15453817 250 mg 250 Milligramm
11387639 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28250.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55321-99-8 | C5H5N3O2 | 139.114 g/mol
Apart from biological importance of pyridine-2-carboxamide (picolinamide, pia) as well as of its derivatives such as 3-hydroxypyridine-2-carboxamide (3-OHpia), as ligands they have found their extensive application in coordina- tion chemistry in crystal engineering .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2-Carboxamid (Picolinamid, pia) sowie seine Derivate wie 3-Hydroxypyridin-2-Carboxamid (3-OHpia) sind nicht nur biologisch von großer Bedeutung, sondern finden auch als Liganden umfangreiche Anwendung in der Koordinationschemie in der Kristalltechnik.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55321-99-8
Summenformel C5H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.114
MDL-Nummer MFCD00233977
InChI-Schlüssel SZPBAPFUXAADQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyrazine-2-carboxamide, 3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide, pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, pyrazine-2-carboxamide, 3-hydroxy, 3-hydroxypyrazine-2-carboxamine, 3-oxo-4h-pyrazine-2-carboxamide, t6mv dnj cvz wln, d09vhw, d0s5ry
PubChem CID 294642
IUPAC-Name 2-Oxo-1H-Pyrazin-3-Carboxamid
SMILES C1=CN=C(C(=O)N1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Schmelzpunkt ∽270°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 139.12
Reinheit (%) 98%