Learn More
3-Hydroxypyridin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450179
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450179 5 g 5 Gramm
15440179 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63465.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10128-71-9 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Hydroxyisonicotinic Acid is used in the preparation of chelating agents for iron and aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxydisonicotinsäure wird bei der Herstellung von Chelatbildnern für Eisen und Aluminium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10128-71-9
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00234165
InChI-Schlüssel JEHGATQUCUYHJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyisonicotinic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy pyridine-4-carboxylic acid, 3-hydroxyisonicontinic acid, pubchem16741, acmc-1bs5o, 3-hydroxy-isonicotinic acid
PubChem CID 459503
IUPAC-Name 3-Hydroxypyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Menge 5 g
Beilstein 383677
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest