Learn More
3-Hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10122920
Marke: Thermo Scientific Acros 121851000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-00-2
Summenformel C5H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
MDL-Nummer MFCD00006378
InChI-Schlüssel GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
PubChem CID 7971
IUPAC-Name Pyridin-3-ol
SMILES C1=CC(=CN=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123.0°C to 130.0°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 180.0°C (22.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 21, 46
Fieser 01,486
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 33g/L water (20°C).
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.