Learn More
3-Hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021537
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11441628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13910.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95.101 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-00-2
Summenformel C5H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 95.101
MDL-Nummer MFCD00006378
InChI-Schlüssel GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
PubChem CID 7971
IUPAC-Name Pyridin-3-ol
SMILES C1=CC(=CN=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypyridine
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Siedepunkt 180°C (22 mmHg)
Flammpunkt 173°C (343°F)
Menge 50 g
Beilstein 105699
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%