Learn More
3-Hydroxytetradecansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxymyristic Acid |
| CAS | 1961-72-4 |
| Summenformel | C14 H28 O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | β-Hydroxymyristic Acid, β-Hydroxytetradecanoic Acid, (3RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (±)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, 3-Hydroxymyristic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Hydroxytetradecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.37 |
| Formelmasse | 244.2038 |