missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30401595
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401595 250 mg
30388930 100 mg
30389540 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30401595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH971370250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 847795-89-5
Summenformel C15H25NO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.36
Synonym 1,1-Dimethylethyl N-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamate (ACI), Carbamic acid, (3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, N-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI)
IUPAC-Name tert-butyl N-(3-hydroxy-1-adamantyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H25NO3/c1-13(2,3)19-12(17)16-14-5-10-4-11(6-14)8-15(18,7-10)9-14/h10-11,18H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Formelmasse 267.1834
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.