Learn More
3-Hydroxytyramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10152680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10152680 10 g Glasflasche 10 Gramm
10428850 25 g Glasflasche 25 Gramm
10454975 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10152680
Marke: Thermo Scientific Acros 122000100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-31-7
Summenformel C8H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
MDL-Nummer MFCD00012898
InChI-Schlüssel CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxytyramine hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 241°C to 243°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 13, I, 325
Merck Index 15, 3470
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene
Formelmasse 189.64
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver