Learn More
3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18O9/c15-4-3-6-1-2-7(16)8(5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1 |
| Formelmasse | 330.1 |