Learn More
3-Hydroxytyrosol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Hydroxytyrosol |
| CAS | 10597-60-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxytyrosol |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C8 H10 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2 |
| SMILES | OCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-(2-Hydroxyethyl)benzol-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.16 |
| Show More |