Learn More
3-Indazolinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367615 5 g 5 Gramm
11377615 25 g 25 Gramm
11459820 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05860.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7364-25-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
3-Indazolinone is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Indazolinon wird als Katalysator und petrochemischer Zusatz verwendet.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7364-25-2
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
MDL-Nummer MFCD00005685
InChI-Schlüssel SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazol-3-ol, 3-indazolinone, indazolinone, 1h-indazol-3 2h-one, 3-hydroxy-1h-indazole, 3-hydroxyindazole, 1,2-dihydro-3h-indazol-3-one, 3-oxo-1,2-indazole, 3h-indazol-3-one, 1,2-dihydro, 2h-indazol-3-ol
PubChem CID 81829
IUPAC-Name 1,2-Dihydroindazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indazolinone
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Menge 5 g
Beilstein 3733
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%