Learn More
3-Indazolinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044322
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11367615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05860.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7364-25-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
3-Indazolinone is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Indazolinon wird als Katalysator und petrochemischer Zusatz verwendet.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7364-25-2
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
MDL-Nummer MFCD00005685
InChI-Schlüssel SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazol-3-ol, 3-indazolinone, indazolinone, 1h-indazol-3 2h-one, 3-hydroxy-1h-indazole, 3-hydroxyindazole, 1,2-dihydro-3h-indazol-3-one, 3-oxo-1,2-indazole, 3h-indazol-3-one, 1,2-dihydro, 2h-indazol-3-ol
PubChem CID 81829
IUPAC-Name 1,2-Dihydroindazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indazolinone
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Menge 5 g
Beilstein 3733
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%