Learn More
3-Indolmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046687
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11372767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15762.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 700-06-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-06-1
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00005632
InChI-Schlüssel IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carbinol, 3-indolemethanol, 1h-indol-3-yl methanol, indole-3-methanol, 1h-indole-3-methanol, 3-hydroxymethylindole, 3-indolylcarbinol, indinol, 3-indole methanol, indole 3 carbinol
PubChem CID 3712
ChEBI CHEBI:24814
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indolemethanol
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 1 g
Beilstein 121323
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%