Learn More
3-Indolpropionsäure-d2, TRC
Artikelnummer. 30397801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397801 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30397801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI62717225MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indolepropionic-d2 Acid
CAS 2469257-98-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 D2 H9 N O2
Menge 25 mg
Synonym 3-(3-Indolyl)propionic Acid-2,2-D2, Indole-3-propionic-2,2-d2 Acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propanoic-2,2-d2 acid, 3-(2-Carboxyethyl-2,2-d2)-1H-indole
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)/i6D2
SMILES [2H]C([2H])(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-Dideuterio-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.2229
Formelmasse 191.0915
Reinheit (%) >95