Learn More
3-Indoxylphosphat Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041865
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423299 250 mg 250 Milligramm
15413299 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15423299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60552.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein histochemisches Substrat für alkalische Phosphatase
A histochemical substrate for alkaline phosphatase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3318-43-2
Summenformel C8H6NNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 257.092
MDL-Nummer MFCD00040646
InChI-Schlüssel WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate
PubChem CID 76830
IUPAC-Name Dinatrium;-1H-indol-3-yl-phosphat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indoxyl phosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 257.09
Physikalische Form Pulver