Learn More
3-Indoxylsulfat-Kaliumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408956
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408956 0.25 g 0.25 Gramm
11488946 1 g 1 Gramm
11498946 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11408956
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17079.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2642-37-7 | C8H6KNO4S | 251.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2642-37-7
Summenformel C8H6KNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 251.297
MDL-Nummer MFCD00037931
InChI-Schlüssel MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt
PubChem CID 5177095
IUPAC-Name Calium;-1H-indol-3-ylsulfat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Schmelzpunkt 165°C (decomposition)
Menge 0.25 g
Beilstein 3921324
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 251.31
Reinheit (%) 97%