Learn More
3-Iod-1-Methyl-1H-Pyrazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10652665 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713264 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48311DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 92525-10-5
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.002
MDL-Nummer MFCD08435890
InChI-Schlüssel SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
IUPAC-Name 3-iodo-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%