Learn More
3-Iodo-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487657 5 g 5 Gramm
15477657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36465.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4522-35-4 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
3-Iodo-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iod-1H-Pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4522-35-4
Summenformel C3H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.98
MDL-Nummer MFCD12022324,MFCD01463487
InChI-Schlüssel RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Pyrazol
SMILES IC1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.98
Reinheit (%) 97%