Learn More
Alfa Aesar™ 3-Iodo-4-(2,2,2 -trimethylacetamido)pyridin
Artikelnummer. 11494390
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11494390
Marke: Alfa Aesar™ H50026.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 113975-33-0
Summenformel C10H13IN2O
Molekulargewicht (g/mol) 304.131
MDL-Nummer MFCD04971323
InChI-Schlüssel GPMKCDBJLNTANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-iodopyridin-4-yl pivalamide, n-3-iodo-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, 3-iodo-4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-3-iodo-4-pyriidinyl-2,2-dimethylpropanamide, propanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, acmc-20akbz, n-3-iodo-4-pyridyl pivalamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropionamide
PubChem CID 819120
IUPAC-Name N-(3-Iodpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 304.13