Learn More
3-Iod-4-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30396772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396772 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7086252.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Summenformel C8H7IO2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Iod-4-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 262.04
Formelmasse 261.9491