Learn More
3-Iodo-L-tyrosine, TRC
Artikelnummer. 30137788
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137788 5 g 5 Gramm
30133636 10 g 10 Gramm
30006536 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7282505G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-78-0
Summenformel C9 H10 I N O3
Molekulargewicht (g/mol) 307.09
Synonym L-Tyrosine, 3-iodo-, Tyrosine, 3-iodo-, L- (8CI), 3-Iodo-L-tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid, 3-Iodo-4-hydroxyphenylalanine, 3-Iodotyrosine, 4-Hydroxy-3-iodophenylalanine, MIT, MIT (amino acid), NSC 210787, 3-Iodo-L-tyrosine
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-L-tyrosine
InChI-Formel InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Menge 5 g
Formelmasse 306.9705
Versandbedingung Room Temperature