Learn More
3-Iodo-o-xylene, 98%
Artikelnummer. 10711351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10711351 5 mL Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10711351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309350050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-o-xylene
Namenshinweis 98%
CAS 31599-60-7
CAS Min. % 97.5
Farbe Brown to Brown-Red
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.64g/mL
Menge 5 mL
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C8H9I
Strukturformel (CH3)C6H3I
MDL-Nummer MFCD00041437
Synonym 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
InChI-Schlüssel DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
IUPAC-Name 1-iod-2,3-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
PubChem CID 141645
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) ≥97.5%