Learn More
3-Iodobenzolboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377589
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377589 1 g 1 Gramm
11387589 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377589 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28115.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 408492-28-4 | C12H16BIO2 | 329.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 408492-28-4
Summenformel C12H16BIO2
Molekulargewicht (g/mol) 329.97
MDL-Nummer MFCD09953498
InChI-Schlüssel HSHFNMSHDHAHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodophenylboronic acid pinacol ester, amtb088, 3-iodophenylboronic acid pinacolester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-iodanylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
PubChem CID 11313483
IUPAC-Name 2-(3-iodphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(I)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 329.97
Reinheit (%) 97%