Learn More
3-Iodchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407237 250 mg 250 Milligramm
15497227 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34295.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 122775-34-2 | C9H5IO2 | 272.04 g/mol
3-Iodochromone is used in the synthesis of 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodchromon wird bei der Synthese von 2-(N-Azolyl)chromonen, 3-Azolylthiochromonen verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Licht lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122775-34-2
Summenformel C9H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 272.04
MDL-Nummer MFCD09475514
InChI-Schlüssel SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
PubChem CID 10901720
IUPAC-Name 3-Iod-4H-chromen-4-on
SMILES IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodochromone
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 272.04
Reinheit (%) 97%