Learn More
3-Jodphenylessigsäure, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15505116 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15505116 1 g 1 Gramm
15515116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505116 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-69-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.05
MDL-Nummer MFCD00046548
InChI-Schlüssel MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
IUPAC-Name 2-(3-iodophenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodophenylacetic acid
Schmelzpunkt 130.0°C to 132.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodophenylacetic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.