Learn More
3-Iodpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440837 5 g 5 Gramm
11450837 25 g 25 Gramm
11460837 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23225.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 204.998 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-90-7
Summenformel C5H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 204.998
MDL-Nummer MFCD00023553
InChI-Schlüssel XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC-Name 3-Iodpyridin
SMILES C1=CC(=CN=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodopyridine
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Siedepunkt 90°C to 92°C (14 mmHg)
Flammpunkt 106°C (222°F)
Menge 5 g
Beilstein 106059
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 205
Reinheit (%) 99%