Learn More
3-Isobutyl-1-methylxanthin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Isobutyl-1-methylxanthine |
| CAS | 28822-58-4 |
| Summenformel | C10 H14 N4 O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12 |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-3-(2-Methylpropyl)-7H-Purin-2,6-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.24 |
| Formelmasse | 222.1117 |