Learn More
3-Isochromanon, TRC
Artikelnummer. 30403011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403011 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403011 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI790403500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isochromanone
CAS 4385-35-7
Summenformel C9H8O2
Menge 500 mg
Synonym NSC 160530, 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one, 1,4-Dihydroisochromen-3-one, 1H-2-Benzopyran-3(4H)-one, 2-Hydroxymethylphenylacetic Acid Lactone, 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-one, 3,6-Dihydro-4,5-benzo-2-pyrone, delta-Lactone (7CI) (alpha-Hydroxy-o-tolyl)acetic Acid, delta-Lactone 2-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4H,5-6H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2CO1
IUPAC-Name 1,4-Dihydroisochromen-3-1
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.0524