Learn More
3-Isocyanato-5-Methyl-2-Phenylfuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10678694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10678694 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10002124 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678694 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49706DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-18-4
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
MDL-Nummer MFCD09025851
InChI-Schlüssel GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 18525836
IUPAC-Name 3-Isocyanat-5-methyl-2-phenylfuran
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%