Learn More
(3-Isocyanatopropyl)triethoxysilan 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10688414
Marke: Thermo Scientific Acros 391900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24801-88-5
Summenformel C10H21NO4Si
Molekulargewicht (g/mol) 247.37
MDL-Nummer MFCD00051459
InChI-Schlüssel FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
IUPAC-Name Triethoxy(3-isocyanatpropyl)silan
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 130.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO
Brechungsindex 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 247.37
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit