Learn More
3-(Isonicotinoylhydrazonomethyl) Rifamycin, TRC
Artikelnummer. 30012744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012744 50 mg 50 Milligramm
30007941 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82178050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-53-0
Summenformel C44 H52 N4 O13
Molekulargewicht (g/mol) 844.9
Synonym 3-Formylrifamycin Isonicotinylhydrazone
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\NC(=O)c5ccncc5)c(O)c4c3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Isonicotinoylhydrazonomethyl) Rifamycin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C44H52N4O13/c1-20-11-10-12-21(2)42(56)47-33-28(19-46-48-43(57)27-13-16-45-17-14-27)37(53)30-31(38(33)54)36(52)25(6)40-32(30)41(55)44(8,61-40)59-18-15-29(58-9)22(3)39(60-26(7)49)24(5)35(51)23(4)34(20)50/h10-20,22-24,29,34-35,39,50-54H,1-9H3,(H,47,56)(H,48,57)/b11-10+,18-15+,21-12-,46-19+/t20-,22+,23+,24+,29-,34-,35+,39+,44-/m0/s1
Formelmasse 844.3531