Learn More
3-Isopropoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15489747 1 g 1 Gramm
15499747 5 g 5 Gramm
15409757 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15489747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52981.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216485-86-8
Summenformel C9H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD03701512
InChI-Schlüssel UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isopropoxyphenylboronic acid, 3-isopropoxyphenyl boronic acid, 3-isopropoxybenzeneboronic acid, 3-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, 3-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 3-1-methylethoxy phenylboronic acid, 3-1-methylethyl oxyphenylboronic acid, 3-iso-propoxyphenylboronic acid, acmc-1ckjx, 5-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 5083932
IUPAC-Name (3-Propan-2-yloxyphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.01
Reinheit (%) 97%