Learn More
Sharpsafe™ 3 l-Behälter für scharfe Abfälle
Artikelnummer. 17671685
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Orange
Violett
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussfarbe Packungsgröße
17671685 Violett 50 Stück
17661685 Orange 50 Stück
17681685 Gelb 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17671685 Lieferant Sharpsafe™ Lieferanten-Nr. 51455420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 €
    131.82 € / 50 Stück
    Sparen 31.18 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VernaCare 5. Generation Sharpsafe™ Die Behälter werden aus unserem recycelten Material mit geringem CO2-Fußabdruck hergestellt und bieten somit eine sichere und nachhaltige Lösung für Ihre Entsorgungsbedürfnisse im Bereich spitzer Abfälle.
  • Durch unser Engagement für Veränderungen und unsere Pionierarbeit bei Produktinnovationen sind wir stolz darauf, den weltweit ’ersten nachhaltigen Einwegbehälter für spitze Gegenstände auf den Markt gebracht zu haben.
  • Die 3-Liter-Dose ist für die Verwendung in Verbindung mit folgendem Gerät konzipiert: Sharpsafe™ Die Schale soll ein integraler Bestandteil des patientennahen Entsorgungssystems für scharfe Gegenstände (NPSD) sein.
  • Die große Öffnung ermöglicht die sichere und einfache Entsorgung von Nadeln und Spritzen und eine durchsichtige interne Klappe bietet zusätzlichen Schutz.
  • Ein durchscheinender Deckel mit gut sichtbarer Fülllinie und einer gedruckten Botschaft zur Abfalltrennung tragen dazu bei, dass das Produkt nicht überfüllt wird.
  • Unsere Behälter wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Halbtransparenter Deckel – Inhalt sichtbar, wenn vollständig geladen.
    • Eine klare, selbstaktivierende Sicherheitsabschirmung sorgt für eine sichere Entsorgung.
    • Schutzschild aus 100 % recyceltem Material
    • In-Mold-Etikett – bietet einen permanenten Prüfpfad, der nicht entfernt werden kann.
    • Vorübergehend& Funktion zum endgültigen Abschluss
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2012
    • UN3291
Specifications
Kapazität (metrisch) 3 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2012, UN3291
Verschlussfarbe Violett
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 384 x 584 x 384 mm
Menge 50/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände