Learn More
Sharpsafe™ 3 L Sharps Container
Artikelnummer. p-7224836
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Orange
Violett
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17661685
Marke: Sharpsafe™ 51455410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation können wir stolz ankündigen, die weltweit ersten nachhaltigen Einweg-Abfallbehälter für scharfe, klinische Abfälle auf den Markt gebracht zu haben.
  • Der 3-Liter-Behälter ist für die Verwendung in Verbindung mit dem Sharpsafe™ Tablett vorgesehen und bildet einen integralen Bestandteil des Near Patient Sharps Disposal System (NPSD).
  • Die große Öffnung ermöglicht die sichere und einfache Entsorgung von Nadeln und Spritzen und eine durchsichtige interne Klappe bietet zusätzlichen Schutz.
  • Ein durchscheinender Deckel mit gut sichtbarer Fülllinie und einer gedruckten Botschaft zur Abfalltrennung tragen dazu bei, dass das Produkt nicht überfüllt wird.
  • Unsere Behälter wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Durch den halb-lichtdurchlässigen Deckel ist der Inhalt sichtbar, wenn der Behälter voll ist.
    • Eine klare, selbstaktivierende Sicherheitsabschirmung sorgt für eine sichere Entsorgung.
    • Schutzschild aus 100 % recyceltem Material
    • Das eingeprägte Etikett bietet einen permanenten Audit Trail, der nicht entfernt werden kann.
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2012
    • UN3291.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2012, UN3291
Verschlussfarbe Orange
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 384 x 584 x 384 mm
Menge 50/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände