Learn More
3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester is a reagent that is widely used for generating stable maleimide-activated carrier proteins that can spontaneously react with sulfhydryls. Alternatively these relatively stable maleimide-activated intermediates may be lyophilized and stored for later conjugation to a hapten.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Maleimidopropionsäure-N-Hydroxysuccinimidester ist ein Reagenz, das häufig zur Erzeugung stabiler, mit Maleimid aktivierter Trägerproteine verwendet wird, die spontan mit Sulfhydrylen reagieren können. Alternativ können diese relativ stabilen, mit Maleimid aktivierten Zwischenprodukte gefriergetrocknet und für die spätere Konjugation an einem Hapten gelagert werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester |
| Schmelzpunkt | 168°C to 170°C |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 266.21 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Maleimidopropionicacid N-hydroxysuccinimide ester