Learn More
3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7029819
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15497675
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H27329.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.209 g/mol
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester is a reagent that is widely used for generating stable maleimide-activated carrier proteins that can spontaneously react with sulfhydryls. Alternatively these relatively stable maleimide-activated intermediates may be lyophilized and stored for later conjugation to a hapten.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Maleimidopropionsäure-N-Hydroxysuccinimidester ist ein Reagenz, das häufig zur Erzeugung stabiler, mit Maleimid aktivierter Trägerproteine verwendet wird, die spontan mit Sulfhydrylen reagieren können. Alternativ können diese relativ stabilen, mit Maleimid aktivierten Zwischenprodukte gefriergetrocknet und für die spätere Konjugation an einem Hapten gelagert werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55750-62-4
Summenformel C11H10N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.209
MDL-Nummer MFCD00043141
InChI-Schlüssel JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Propanoat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Specifica
Chemischer Name oder Material 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 266.21
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Maleimidopropionicacid N-hydroxysuccinimide ester