Learn More
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 wt% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408338 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13408338
Marca: Thermo Scientific Acros 125525000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 96-27-5, 7732-18-5
Summenformel C3H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 108.16
MDL-Nummer MFCD00004879
InChI-Schlüssel PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropan-1,2-Diol
SMILES OCC(O)CS
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1, 2-propanediol
CAS Min. % 88.0, 8.0
CAS Max. % 92.0, 12.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 118.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.5073
Menge 500 mL
Beilstein 01,519
Merck Index 15,9488
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 108.16
Reinheit (%) ≥88%
Physikalische Form Viskose Lösung
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado