Learn More
3-Mercapto-1-hexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445077 5 g 5 Gramm
11455077 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21965.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134.237 g/mol
3-mercapto-1-hexanol (3MH) are compounds potentially responsible for the development of blackcurrant aroma in red wine. 3-mercapto-1-hexanol was the most important odorant of Grenache rosé wine was with a deep impact on the wine fruity and citric notes. 3-Mercaptohexanol is an thiol compound found in various grape juices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Mercapto-1-Hexanol (3MH) sind Verbindungen, die potenziell für die Entwicklung von Blackcurrant-Aroma in Rotwein verantwortlich sind. 3-Mercapto-1-Hexanol war das wichtigste Geruchsmittel von Grenache Roséwein mit prägendem Einfluss auf die fruchtige und Zitrusnote des Weins. 3-Mercaptohexanol ist eine Thiolverbindung, die in verschiedenen Traubensäften gefunden wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51755-83-0
Summenformel C6H14OS
Molekulargewicht (g/mol) 134.237
MDL-Nummer MFCD00792515
InChI-Schlüssel TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
PubChem CID 521348
ChEBI CHEBI:77690
IUPAC-Name 3-Sulfanylhexan-1-ol
SMILES CCCC(CCO)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1-hexanol
Dichte 0.974
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 5 g
Beilstein 1846873
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.24
Reinheit (%) 96%