Learn More
3-Mercapto-1-propanol +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184713 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184713 1 g Glasflasche 1 Gramm
10045253 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10184713
Marke: Thermo Scientific 388570010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19721-22-3 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19721-22-3
Summenformel C3H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 92.16
MDL-Nummer MFCD00192262
InChI-Schlüssel SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
PubChem CID 88211
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropan-1-ol
SMILES C(CO)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1-propanol
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0620g/mL
Siedepunkt 106°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SH(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4950 to 1.497
Menge 1 g
Relative Dichte 1.062
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 92.16
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercapto-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.