Learn More
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30472004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472004 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472004 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219700500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
CAS 24854-43-1
Summenformel C3H5N3S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
SMILES Cn1cnnc1S
IUPAC-Name 4-Methyl-1,2,4-triazol-3-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
Formelmasse 115.0204