Learn More
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30474475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474475 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2197002.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
CAS 24854-43-1
Summenformel C3H5N3S
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
SMILES Cn1cnnc1S
IUPAC-Name 4-Methyl-1,2,4-triazol-3-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
Formelmasse 115.0204